3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

132632-10G 132632-50G
SIAL132632-10GEA 88.2 EUR
SIAL132632-10G SIAL132632-50G
3,5-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Siedepunkt: 294
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008388
CAS-Nummer: 500-99-2
EINECS: 207-917-7

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR