2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,5-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Dimethoxybenzolsulfochlorid, 2,5-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid
008034-5G 008034-25G
FLUO008034-5GEA 77.1 EUR
FLUO008034-5G FLUO008034-25G
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
Molecular Weight: 236,68 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
MDL: MFCD00024872
CAS-Nummer: 1483-28-9
UN: 3261
ADR: 8,II