3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid
354390010
354390050
354390250
ACRO354390010EA
73.1
EUR
ACRO354390010
ACRO354390050
ACRO354390250
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid 97%
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₄S Molecular Weight: 236.68 g/mol Schmelzpunkt: 65…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051769 CAS-Nummer: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 70 °C |
HPLC | ≥96.0 % |