3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid
A15263.06 A15263.14
A15263.06EA 72.3 EUR
A15263.06 A15263.14
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 23095-31-0 Molecular Formula: C8H9ClO4S Formula Weight: 236.68 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 2840170 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051769
Formel: C₈H₉ClO₄S
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051769
CAS-Nummer: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II