3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4-Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dimethoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Dimethoxybenzolsulfochlorid
005325-5G 005325-25G
FLUO005325-5GEA 51.8 EUR
FLUO005325-5G FLUO005325-25G
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
3,4-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
Molecular Weight: 236.68 g/mol
Schmelzpunkt: 76
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051769
CAS-Nummer: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8 II