Phloroglucintrimethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcin, 1,3,5-Trimethoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
138827-10G 138827-250G 138827-50G
SIAL138827-10GEA 26.4 EUR
SIAL138827-10G SIAL138827-250G SIAL138827-50G
Phloroglucintrimethylether, Sigma-Aldrich®
Phloroglucintrimethylether
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168,19 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008385
CAS-Nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4