Phthalsäureanhydrid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
154960010
154960025
154960100
154962500
ACRO154960010EA
32.3
EUR
ACRO154960010
ACRO154960025
ACRO154960100
ACRO154962500
Phthalsäureanhydrid 99%
Phthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₄O₃ Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 129…132 °C Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005918 CAS-Nummer: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 13,07457 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 133 °C |
Titration by coupling | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |