Phthalsäureanhydrid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
A14955.0B A14955.0I A14955.30
A14955.0BEA 33 EUR
A14955.0B A14955.0I A14955.30
Phthalsäureanhydrid ≥99%
Phthalsäureanhydrid
Purity: 99% CAS No.: 85-44-9 Molecular Formula: C8H4O3 Formula Weight: 148.12 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 295° subl. Beilstein Reference: 118515 Merck Reference: 14,7372 UN No.: 2214 MDL No.: MFCD00005918
Formel: C₈H₄O₃
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Dichte: 1,53
Flammpunkt: 152 °C (305 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7372