Phthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125733-1KG 125733-2.5KG
SIAL125733-1KGEA 50.6 EUR
SIAL125733-1KG SIAL125733-2.5KG
Phthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457