Phthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
320064-25G
320064-2.5KG
320064-500G
SIAL320064-25GEA
37.5
EUR
SIAL320064-25G
SIAL320064-2.5KG
SIAL320064-500G
Phthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Phthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₄O₃ Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131 °C Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 151 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005918 CAS-Nummer: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 13,07457 |