Benzoesäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 20.8 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Benzoesäureanhydrid 98%
Benzoic anhydride
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226,23 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…44 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003073
CAS-Nummer: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %