Benzoesäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14269.0B
A14269.18
A14269.30
A14269.0BEA
228
EUR
A14269.0B
A14269.18
A14269.30
Benzoesäureanhydrid ≥98%
Benzoic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 93-97-0
Molecular Formula: C14H10O3
Formula Weight: 226.23
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Molecular Weight: 226,23 g/mol Siedepunkt: 360 °C Schmelzpunkt: 40…44 °C Dichte: 1,199 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003073 CAS-Nummer: 93-97-0 EINECS: 202-291-1 Merck Index: 14,1092 |