Benzoesäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
385980-100G 385980-500G
SIAL385980-100GEA 42.2 EUR
SIAL385980-100G SIAL385980-500G
Benzoesäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Benzoic anhydride
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226,23 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 1,231…1.247 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003073
CAS-Nummer: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093