2-(Methylthio)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxythioanisole
001770-5G 001770-25G
FLUO001770-5GEA 60.9 EUR
FLUO001770-5G FLUO001770-25G
2-(Methylthio)phenol
2-(Methylthio)phenol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.168 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00002211
CAS-Nummer: 1073-29-6
EINECS: 214-027-2