2-Hydroxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxybenzolthiol, o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenylmercaptan, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzol, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzol-1-thiol
MQ100
465348-1G
465348-5G
SIAL465348-1GEA
41.3
EUR
SIAL465348-1G
SIAL465348-5G
2-Hydroxythiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxythiophenol
Formel:
C₆H₆OS Molecular Weight: 126.18 g/mol Siedepunkt: 224 Schmelzpunkt: 20 Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 97 |
MDL:
MFCD00040447 CAS-Nummer: 1121-24-0 EINECS: 214-326-8 |