Resorcin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol
A13080.0B A13080.0I A13080.18 A13080.30
A13080.0BEA 146 EUR
A13080.0B A13080.0I A13080.18 A13080.30
Resorcin ≥99%
Resorcin
Purity: 99% CAS No.: 108-46-3 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 171°(339°F) Odour: Phenol-like pH: 4-6 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 906905 Merck Reference: 14,8155 UN No.: 2876 MDL No.: MFCD00002269
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 280…281 °C
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 1.272
Flammpunkt: 171 °C (339 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002269
CAS-Nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM