Resorcin, GR analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07593.0100
1.07593.0250
1.07593.0100EA
60.8
EUR
1.07593.0100
1.07593.0250
Resorcin, GR analytisches Reagens, Supelco®
Resorcin
Formel:
C₆H₆O₂ Molecular Weight: 110.11 g/mol Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109…111 °C Dichte: 1.272 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002269 CAS-Nummer: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08323 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 - 111 °C |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Bulk Density | 600 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 281 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 171 °C |
Explosion Limit | 1.4 %(V) |
Density | 1.28 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 605 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |