Resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22303.0250 8.22303.1000 8.22303.9025
8.22303.0250EA 70.9 EUR
8.22303.0250 8.22303.1000 8.22303.9025
Resorcin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Resorcin
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Dichte: 1.272 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002269
CAS-Nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 109 - 111 °C
Molar Mass 110.11 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Boiling Point 281 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 605 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials