Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dihydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H17902-100G
H17902-2KG
H17902-500G
SIALH17902-100GEA
34
EUR
SIALH17902-100G
SIALH17902-2KG
SIALH17902-500G
Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Hydrochinon
Formel:
C₆H₄(OH)₂ Molecular Weight: 110,11 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 172 °C Dichte: 1,332 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002339 CAS-Nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |