Pyrogallol ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyrogallussäure, 1,2,3-Trihydroxybenzol, 1,2,3-Benzoltriol
418621000 418625000 418620025
ACRO418621000EA 100 EUR
ACRO418621000 ACRO418625000 ACRO418620025
Pyrogallol ACS
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131.0 to 135.0 °C
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm