Pyrogallol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrogallussäure, 1,2,3-Trihydroxybenzol, 1,2,3-Benzoltriol
A13405.22
A13405.36
A13405.22EA
54.9
EUR
A13405.22
A13405.36
Pyrogallol ≥98%
Pyrogallol
Purity: 98+%
CAS No.: 87-66-1
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Odour: Odourless
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 309°
Beilstein Reference: 907431
Merck Reference: 14,8000
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002192
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 309 °C Schmelzpunkt: 131…135 °C Dichte: 1,45 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002192 CAS-Nummer: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8000 |