Pyrogallol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyrogallussäure, 1,2,3-Trihydroxybenzol, 1,2,3-Benzoltriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254002-10G 254002-50G 254002-250G
SIAL254002-10GEA 28.3 EUR
SIAL254002-10G SIAL254002-50G SIAL254002-250G
Pyrogallol, Sigma-Aldrich®
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM