Pyrogallol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrogallussäure, 1,2,3-Trihydroxybenzol, 1,2,3-Benzoltriol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P0381-100G
P0381-250G
P0381-500G
SIALP0381-100GEA
125
EUR
SIALP0381-100G
SIALP0381-250G
SIALP0381-500G
Pyrogallol, Sigma-Aldrich®
Pyrogallol
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 130…132 °C Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002192 CAS-Nummer: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08090 |