Phloroglucin, anhydrous 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Benzoltriol, 1,3,5-Trihydroxybenzol
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 125 EUR
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
Phloroglucin, anhydrous 99+%
Phloroglucin
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 215…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %