Phloroglucin, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Benzoltriol1,3,5-Trihydroxybenzol
B25502.18EA 59.5 EUR
B25502.18 B25502.30
Phloroglucin, wasserfrei 98%
Phloroglucin
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 14,7328