Diphenylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenoxybenzol, Diphenyloxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
240834-100G 240834-5G
SIAL240834-100GEA 53.9 EUR
SIAL240834-100G SIAL240834-5G
Diphenylether, Sigma-Aldrich®
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 498
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442