(Ethylthio)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Ethyl-phenylsulfid
001759-25G 001759-100G
FLUO001759-25GEA 67.1 EUR
FLUO001759-25G FLUO001759-100G
(Ethylthio)benzol
(Ethylthio)benzol
Formel: C₈H₁₀S
Molecular Weight: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 37 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 206,33
Dichte: 1.0315 g/cm³ (10 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009265
CAS-Nummer: 622-38-8
EINECS: 210-731-9