Thioanisol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Methylthio)benzol, Methylphenylsulfid, Phenylmethylsulfid
138670250
138671000
138675000
138670025
ACRO138670250EA
36.7
EUR
ACRO138670250
ACRO138671000
ACRO138675000
ACRO138670025
Thioanisol 99%
Thioanisol
Formel:
C₇H₈S Molecular Weight: 124,21 g/mol Siedepunkt: 188 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008559 CAS-Nummer: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |