Thioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
002945-500G 002945-100G
FLUO002945-500GEA 152 EUR
FLUO002945-500G FLUO002945-100G
Thioanisol
Thioanisol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008559
CAS-Nummer: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 1993
ADR: 3,III