1,2-Benzoldithiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzol-1,2-dithiol, 1,2-Dimercaptobenzol, Dithiobrenzcatechin
334920010
334920050
ACRO334920010EA
127
EUR
ACRO334920010
ACRO334920050
1,2-Benzoldithiol 96%
1,2-Benzoldithiol
Formel:
C₆H₆S₂ Molecular Weight: 142,25 g/mol Siedepunkt: 52 - 54 °C (0,1 -rr) Schmelzpunkt: 27…28 °C Dichte: 1,236 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004835 CAS-Nummer: 17534-15-5 EINECS: 241-530-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |