1,2-Benzoldithiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
L11253.03EA 126 EUR
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
1,2-Benzoldithiol ≥97%
1,2-Benzoldithiol
Purity: 97% CAS No.: 17534-15-5 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.6580 Odour: Unpleasant Melting Point: 21-25° Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 636154 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00004835
Formel: C₆H₆S₂
Siedepunkt: 239 °C
Schmelzpunkt: 21…25 °C
Dichte: 1,236
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
MDL: MFCD00004835
CAS-Nummer: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
ADR: 9,III