1,3-Benzoldithiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzol-1,3-dithiol, Dithioresorcin, 1,3-Dimercaptobenzol
L19439.03 L19439.06
L19439.03EA 74.6 EUR
L19439.03 L19439.06
1,3-Benzoldithiol ≥97%
1,3-Benzoldithiol
Purity: 97% CAS No.: 626-04-0 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.6625 Odour: Stench Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1634412 MDL No.: MFCD00004842
Formel: C₆H₆S₂
Molecular Weight: 142.25 g/mol
Siedepunkt: 244 °C
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1.24
Flammpunkt: >112 °C (234 °F)
MDL: MFCD00004842
CAS-Nummer: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
UN: 3335
ADR: 9