Benzolsulfonylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzolsulfochlorid, Benzolsulfonsäurechlorid
148480010
148482500
ACRO148480010EA
112
EUR
ACRO148480010
ACRO148482500
Benzolsulfonylchlorid 99%
Benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₅ClO₂S Siedepunkt: 251…252 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 14,5 °C Dichte: 1,384 g/cm³ Flammpunkt: 128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007426 CAS-Nummer: 98-09-9 EINECS: 202-636-6 UN: 2225 ADR: 8,III Merck Index: 13,01072 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |