Benzolsulfonylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzolsulfochlorid, Benzolsulfonsäurechlorid

A10849.0B A10849.0I A10849.30
A10849.0BEA 66.1 EUR
A10849.0B A10849.0I A10849.30
Benzolsulfonylchlorid ≥98%
Benzolsulfonylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 98-09-9 Molecular Formula: C6H5ClO2S Formula Weight: 176.62 Flash Point: 132°(270°F) Refractive Index: 1.5525 Odour: Irritating Melting Point: 14-15° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 606926 Merck Reference: 14,1072 UN No.: 2225 MDL No.: MFCD00007426

Formel: C₆H₅ClO₂S
Molecular Weight: 176,62 g/mol
Siedepunkt: 252 °C
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,377
Flammpunkt: 132 °C (270 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007426
CAS-Nummer: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1072

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR