Benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzolsulfochlorid, Benzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108111-1KG 108111-25G
SIAL108111-1KGEA 72.2 EUR
SIAL108111-1KG SIAL108111-25G
Benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₅ClO₂S
Molecular Weight: 176,62 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007426
CAS-Nummer: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072