Benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzolsulfochlorid, Benzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108138-100G
108138-1KG
108138-500G
108138-5G
SIAL108138-100GEA
37.5
EUR
SIAL108138-100G
SIAL108138-1KG
SIAL108138-500G
SIAL108138-5G
Benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₅ClO₂S Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 1,3842 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007426 CAS-Nummer: 98-09-9 EINECS: 202-636-6 UN: 2225 ADR: 8,III Merck Index: 13,01072 |