1,3-Benzoldisulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzol-1,3-disulfonylchlorid, 1,3-Benzoldisulfonsäurechlorid, Benzol-1,3-disulfonsäurechlorid
B24044.06 B24044.14 B24044.22
B24044.06EA 66.7 EUR
B24044.06 B24044.14 B24044.22
1,3-Benzoldisulfonylchlorid ≥98%
1,3-Benzoldisulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 585-47-7 Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2 Formula Weight: 275.13 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 1118508 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00041879
Formel: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Molecular Weight: 275,13 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041879
CAS-Nummer: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
UN: 3261
ADR: 8,II