Benzolsulfonsäure ≥94%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylsulfonsäure

A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 47 EUR
A16148.36 A16148.0E
Benzolsulfonsäure ≥94%
Benzolsulfonsäure

Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689

Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 45…50 °C
Dichte: 1,32
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR