Benzolsulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylsulfonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 23 EUR
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Benzolsulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonsäure
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR