Benzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phenylsulfonsäure

12635-1KG-F 12635-100G-F 12635-25G-F 12635-500G-F
SIAL12635-1KG-FEA 1430 EUR
SIAL12635-1KG-F SIAL12635-100G-F SIAL12635-25G-F SIAL12635-500G-F
Benzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonsäure
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR