Benzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylsulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135070-1KG 135070-100G
SIAL135070-1KGEA 67 EUR
SIAL135070-1KG SIAL135070-100G
Benzolsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonsäure
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070