Benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cyclohexatrien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
401765-1L 401765-2L
SIAL401765-1LEA 140 EUR
SIAL401765-1L SIAL401765-2L
Benzol, Sigma-Aldrich®
Benzol
Formel: C₆H₆
Molecular Weight: 78,11 g/mol
Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003009
CAS-Nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM