1,4-Diphenylbutadiin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

009163-10G 009163-50G
FLUO009163-10GEA 0 EUR
FLUO009163-10G FLUO009163-50G
1,4-Diphenylbutadiin
1,4-Diphenylbutadiin
Formel: (C₆H₅)CCCC(C₆H₅)
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87 °C
Dichte: 1,163 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004787
CAS-Nummer: 886-66-8
EINECS: 212-953-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR