4-Vinylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Styrol-4-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254738-1G 254738-5G
SIAL254738-1GEA 76.7 EUR
SIAL254738-1G SIAL254738-5G
4-Vinylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Vinylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 282
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002569
CAS-Nummer: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR