4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)propen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W365505-100G W365505-1KG W365505-25G
SIALW365505-100GEA 1210 EUR
SIALW365505-100G SIALW365505-1KG SIALW365505-25G
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
MDL: MFCD00008655
CAS-Nummer: 6627-88-9
EINECS: 229-600-2