2-Allylphenol

Lieferant: CHEMPUR

SB00884.250 SB00884.1
CHMPSB00884.250EA 0 EUR
CHMPSB00884.250 MAYBSB00884.1
2-Allylphenol
2-Allylphenol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002250
CAS-Nummer: 1745-81-9
EINECS: 217-119-0
UN: 2922
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR