2-Allylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


MQ100

A34805-100G A34805-500G
SIALA34805-100GEA 47.9 EUR
SIALA34805-100G SIALA34805-500G
2-Allylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Allylphenol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002250
CAS-Nummer: 1745-81-9
EINECS: 217-119-0
UN: 2922
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR