α-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M80903-5ML M80903-100ML M80903-1L M80903-2.5L
SIALM80903-5MLEA 26.3 EUR
SIALM80903-5ML SIALM80903-100ML SIALM80903-1L SIALM80903-2.5L
α-Methylstyrol, Sigma-Aldrich®
α-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Siedepunkt: 165,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008859
CAS-Nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III