Styrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylethylen, Vinylbenzol, Phenylethen
MQ200
S4972-1L
S4972-500ML
S4972-5ML
SIALS4972-1LEA
50.8
EUR
SIALS4972-1L
SIALS4972-500ML
SIALS4972-5ML
Styrol, Sigma-Aldrich®
Styrol
Formel:
C₈H₈ Molecular Weight: 104.15 g/mol Siedepunkt: 145.2 Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0.906 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 |
MDL:
MFCD00008612 CAS-Nummer: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3 III Merck Index: 13,08944 |