trans-Chalkon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-Benzylidenacetophenon, trans-1,3-Diphenyl-3-propen-1-on, trans-Benzalacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136123-100G
136123-5G
SIAL136123-100GEA
53
EUR
SIAL136123-100G
SIAL136123-5G
trans-Chalkon, Sigma-Aldrich®
trans-Chalkon
Formel:
C₁₅H₁₂O Molecular Weight: 208,26 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C |
MDL:
MFCD00003082 CAS-Nummer: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Merck Index: 13,02028 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...